Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolblau, Natriumsalz, für ACS-Analysen
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thymol Blue sodium salt |
| Schmelzpunkt | 283.0°C |
| Klarheit | Passes Test |
| Infrarotspektrum | Echt |
| IUPAC-Name | Natrium;4-[3-(4-Hydroxy-2-Methyl-5-Propan-2-Ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-5-Methyl-2-Propan-2-Ylphenolat |
| Formelmasse | 488.58 |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Verpackung | Glasflasche |
| Visuelles Übergangsintervall | Acid range: from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow) Alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue) |
| Farbe | Schwarz-braun oder schwarz-grün bis orange |
| Mehr anzeigen |