Learn More
Thymol Blue, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11468291 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Artikelnummer. 11468291
Marke: MP Biomedicals 0215214105
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-21-2
Summenformel C27H29NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 488.57
MDL-Nummer MFCD00151093
InChI-Schlüssel OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
Synonym Hymolsulfonphthalein sodium salt
PubChem CID 23692293
IUPAC-Name sodium 2-{[4-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl][(1E)-2-methyl-4-oxo-5-(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}benzene-1-sulfonate
SMILES [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymol Blue
Formelmasse 488.6
Farbe Orange
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver