Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thymol Blue |
| Schmelzpunkt | 221.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |
| Spezifische Extinktion | 700 min. (596nm, in 0.01N NaOH) |
| Visuelles Übergangsintervall | Acid range: from pH 1.2 (red) to pH 2.8 (yellow), alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.6 (blue) |
| Merck Index | 15, 9555 |
| Farbe | Braun bis Grün |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkali solutions, soluble in alcohol |
| Menge | 25 g |
| Mehr anzeigen |