Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolblau, ACS
Artikelnummer. 11367168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367168 10 g -
11377168 2 g 2 Gramm
11357168 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367168 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 016272.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
pH-Indikator: 1.2 (rot) bis 2.8 (gelb) bis 9.6 (blau)
pH indicator: 1.2 (pink) to 2.8 (yellow) to 9.6 (blue). Thymol Blue is useful as a pH indicator. It is a component of universal indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 76-61-9
Summenformel C27H30O5S
Molekulargewicht (g/mol) 466.592
MDL-Nummer MFCD00005869
InChI-Schlüssel PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Thymolsulfonphthalein
PubChem CID 65565
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Thymol Blue
Schmelzpunkt 223°C (decomposition)
Merck Index 14,9400
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and dilute alkali solutions; Insoluble in water .
Menge 10 g
Physikalische Form Kristallin
Formelmasse 466.6
Güte ACS
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.