Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolblau
Artikelnummer. 11439317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439317 50 g 50 Gramm
11429317 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439317 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. B21370.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.23 CHF
    67.65 CHF / 50 Gramm
    Sparen 15.58 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466.592 g/mol
A sulfonphthalein dye used as a pH indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Sulfonphthalein-Färbemittel zur Verwendung als pH-Indikator.
Löslichkeit
Löslichkeit in 0.1 N Natriumhydroxid-Lösung, nahezu transparent. Löslich in Alkohol, verdünnte Alkali, 0.1 % Ethanol. Nicht wasserlöslich
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-61-9
Summenformel C27H30O5S
Molekulargewicht (g/mol) 466.592
MDL-Nummer MFCD00005869
InChI-Schlüssel PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 65565
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymol Blue
Schmelzpunkt 223°C (decomposition)
Merck Index 14,9400
Menge 50 g
Formelmasse 466.6