Learn More
Thymol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481948
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481948 500 g 500 Gramm
11471948 100 g 100 Gramm
11483920 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481948 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14563.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89-83-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Thymol wird als Konservierungsmittel in Halothan verwendet. Es dient als Narkosemittel, wirkt antiseptisch in Mundspülungen und ist ein Stabilisator in pharmazeutischen Präparaten. Es hemmt das Wachstum und die Laktatproduktion und reduziert die zelluläre Aufnahme von Glukose in Bakterien. Es ist ein Wirkstoff in Zahnpasten wie Euthymol. Es dient der Bekämpfung von Varroamilben und verhindert die Fermentation und das Wachstum von Schimmelpilzen in Bienenvölkern.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. In Chloroform, Alkohol und Äther löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-83-8
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
MDL-Nummer MFCD00002309
InChI-Schlüssel MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Isopropyl-5-methylphenol
PubChem CID 6989
ChEBI CHEBI:27607
IUPAC-Name 5-Methyl-2-propan-2-ylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymol
Schmelzpunkt 49°C to 52°C
Siedepunkt 231°C to 233°C
UN-Nummer UN2430
Beilstein 1907135
Dichte 0.97
Merck Index 14,9399
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in chloroform,alcohol and ether.
pH 5 to 7
Menge 500 g
Flammpunkt 102°C (215°F)
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thymol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Thymol