Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymidin-5'-monophosphat Dinatriumsalz
Artikelnummer. 15463459
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463459 250 mg 250 Milligramm
15453459 100 mg 100 Milligramm
15433459 1 g 1 Gramm
15443459 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15463459 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60747.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33430-62-5 | C10H13N2Na2O8P | 366.17 g/mol
Thymidine-5'-monophosphate disodium salt is a nucleoside monophosphate used to prepare thymidine diphosphate by thymidylate kinase (TMPK) which is a nucleoside monophosphate kinase. In addition to this, it serves as a constituent of deoxyribonucleic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thymidin-5′-monophosphatdinatriumsalz ist ein Nukleosidmonophosphat zur Herstellung von Thymidindiphosphat durch Thymidylatkinase (tmpk), eine Nukleosidmonophosphatkinase. Darüber hinaus dient es als Bestandteil der Desoxyribonukleinsäure.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33430-62-5
Summenformel C10H13N2Na2O8P
Molekulargewicht (g/mol) 366.17
MDL-Nummer MFCD00023797
InChI-Schlüssel AGSQMPPRYZYDFV-ZJWYQBPBSA-L
Synonym tmp disodium
PubChem CID 131674985
IUPAC-Name Dinatrium;[(2R,3S,5R)-3-Hydroxy-5-(5-Methyl-4-Oxido-2-Oxopyrimidin-1-yl)Oxolan-2-yl]Methylhydrogenphosphat;Hdrat
SMILES [Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymidine-5'-monophosphate disodium salt
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Beilstein 4086927
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 366.18
Physikalische Form Pulver