missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thulium-Standard: Tm @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™

Artikelnummer. 17909149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17909149 250 mL 250 Milliliter
17988669 50 mL 50 Milliliter
17939149 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17909149 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPTMN250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen

Thulium-Standard: Tm @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Thulium
CAS 7440-30-4
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thulium
Summenformel Tm
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Tm
InChI-Formel InChI=1S/Tm
SMILES [Tm]
IUPAC-Name Thulium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 168.934
Menge 250 mL
Formelmasse 168.934 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.