Learn More
Thulium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Tm 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352328
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352328 50 mL 50 Milliliter
11362328 100 mL 100 Milliliter
11470430 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352328 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014402.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011281
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium plasma standard solution
Namenshinweis Tm 10000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Konzentration Tm2O3 in 5% HNO3
UN-Nummer UN3264
Menge 50 mL
Güte Specpure