Learn More
Thulium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345829
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11345829
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011203.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 100641-15-4 | N3O9Tm | 354.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100641-15-4
Summenformel N3O9Tm
Molekulargewicht (g/mol) 354.95
MDL-Nummer MFCD00149875
InChI-Schlüssel LLZBVBSJCNUKLL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name thulium(3+) trinitrate
SMILES [Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium(III) nitrate hydrate
Physikalische Form Nasse kristalline Aggregate
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 354.95 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton