Learn More
Thulium(III)-iodid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051839
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11399737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042094.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13813-43-9
MDL-Nummer MFCD00050141
Synonym thulium iii iodide, acmc-1boxt
Spezifikation
Siedepunkt 1260°C
Chemischer Name oder Material Thulium(III) iodide
Schmelzpunkt 1015°C
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 549.65
Reinheit (%) 99.9%