Learn More
Thulium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396898
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11396898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013652.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13760-79-7 | F3Tm | 225.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13760-79-7
Summenformel F3Tm
Molekulargewicht (g/mol) 225.93
MDL-Nummer MFCD00049611
InChI-Schlüssel AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name thulium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2200°C
Chemischer Name oder Material Thulium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1158°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 225.93
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 7.9 g/mL