Learn More
Thulium(III)-2,4-pentandionat, Pulver, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11332268
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11332268
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013164.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14589-44-7
Summenformel C15H21O6Tm
Molekulargewicht (g/mol) 466.26
MDL-Nummer MFCD00058840
InChI-Schlüssel QTKHRYPCYVXQDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thulium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 131701275
IUPAC-Name Thulium(3+)-Tris(2,4-dioxopentan-3-id)
SMILES [Tm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium(III) 2, 4-pentanedionate
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 466.26
Geruch Odorless