Learn More
THSD4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20619-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840175
  • 351.68 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
THSD4
Polyclonal
Unconjugated
THSD4
ADAMTSL-6, THSD4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
79875
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6ZMP0
THSD4
THSD4 Fusion Protein Ag14682
150 μL