Learn More
Thrombomodulin / CD141 Mouse, Clone: THBD/1591, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 7056-MSM1-P0
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15900968
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
Thrombomodulin / CD141
Cell Surface and Cytoplasmic
THBD/1591
Unconjugated
NP_000352
Mouse
100kDa
Protein A/G Purified
RUO
7056
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
THBD
Recombinant human Thrombomodulin protein fragment (aa69-194)
THP1 Cells. Placenta, Angiosarcoma, Bladder or Cervical Carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.