Learn More
Thermo Scientific™ Three60™ Sampling System
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Mit dem Thermo Scientific™ Three60™ Probenahmesystem können Sie mit minimalem Aufwand eine repräsentative Probe Ihres Produkts entnehmen. Die Flüssigkeitspfade der vier vorbestrahlten BioProcess Container (BPCS) und Baugruppen verfügen über Schnelldrehventile und Schlauchklemmen für Flüssigkeitstransfer und -entfernung. Das Three60 Probenahmesystem besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 77-Folie, einer 5-lagigen, 7 ml, Polyethylen-Folie und enthält 2 Anschlüsse (1Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Injektionsstelle).
- Kompatibel mit einem 3.8 cm (1.5 Zoll) Sanitäranschluss
- Erfordert keine teure Hardware
- Jedes Three60-Paket enthält ein Ventil und vier Baugruppen mit Quetsch- und Trennverbindungen
- Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
Especificaciones
Especificaciones
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Abmessungen | 22,0 x 13,5 cm (8,66 x 5,32 in.) |
| Filmbeschreibung | ASI™ 77 |
| Außenverpackung | In ein Thermoformtablett eingesetzt und versiegelt |
| Anschlussdetail | 2 Anschlüsse (1 Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Injektionsstelle) |
| Material | Ethylvinylacetat |
| Menge | 8/Karton |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Sterilisationsmethode | Bestrahlt |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.