Learn More
Buerkle™ Zweiwege- und Dreiwege-Ventile, PTFE
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
10 mm
4,5 mm
4,5 mm-Schlauch
6,8 mm
6,8 mm-Schlauch
Für Durchmesser von 10 mm
Produkttyp:
2-Wege-Ventil
Drei-Wege-Ventil
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus massivem PTFE mit Schlauchtüllen
- Beständig gegen Chemikalien
- Sehr einfache Verbindung dank der hervorragenden Gleiteigenschaften
- Blaue Griffe aus PP
- Beständig gegen eine max. Kompression von 1 bar
- Für Vakuum bis zu 10 ¯¹ mmHg geeignet
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit | 4,5 mm-Schlauch |
| Breite (metrisch) | 2 mm |
| Farbe | Blau, weiß |
| Produkttyp | 2-Wege-Ventil |