Learn More
Buerkle™ Zweiwege- und Dreiwege-Ventile, PTFE
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
10 mm
4,5 mm
4,5 mm-Schlauch
6,8 mm
6,8 mm-Schlauch
Für Durchmesser von 10 mm
Produkttyp:
2-Wege-Ventil
Drei-Wege-Ventil
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus solidem PTFE
- Mit Schlauchtüllen
- Beständig gegen Chemikalien
- Blaue Griffe aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen (Griff); PTFE |
| Zur Verwendung mit | Für Durchmesser von 10 mm |
| Breite (metrisch) | 4 mm |
| Farbe | Blauer Griff, weißes Gehäuse |
| Produkttyp | 2-Wege-Ventil |