Learn More
Terumo™ Dreiteilige Spritze
Artikelnummer. 11773313
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11773313
Marke: Terumo™ 8SS05S21381
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Spritzen eignen sich zum Ansaugen von Flüssigkeiten oder zur Probenahme von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Terumo™ Dreiteilige Spritzen gewährleisten dank ihrer einzigartigen Doppelkegelkonstruktion maximalen Patientenkomfort.
  • Ultrascharfe Nadeln
  • Durchsichtige Fässer
  • Markante, präzise Skalenmarkierungen
  • Gleichmäßige Kolbenbewegung
  • Manipulationssichere Aufreißpackungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylene
Kanülen-Gauge 21 ga.
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 38 mm
Produkttyp 3-teilige Spritze
Menge 100/Pckg.
Volumen (metrisch) 5 ml
Sterilität Steril