Learn More
Terumo™ Dreiteilige Spritze
Artikelnummer. 11763333
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11763333
Marke: Terumo™ 8SS10S21381
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Spritzen eignen sich zum Ansaugen von Flüssigkeiten oder zur Probenahme von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Terumo™ Dreiteilige Spritzen gewährleisten dank ihrer einzigartigen Doppelkegelkonstruktion maximalen Patientenkomfort.
  • Ultrascharfe Nadeln
  • Klare Zylinder
  • Fette, präzise Skalenmarkierungen
  • Glatte Kolbenwirkung
  • Manipulationssichere Peel-Packungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Material Polypropylene
Kanülen-Gauge 21 ga.
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 40 mm
Produkttyp Dreiteilige Spritze
Menge 100/Pckg.
Volumen (metrisch) 10 ml
Sterilität Steril