Learn More
Terumo™ Dreiteilige Spritze
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Ultrascharfe Nadeln
- Durchsichtige Fässer
- Markante, präzise Skalenmarkierungen
- Gleichmäßige Kolbenbewegung
- Manipulationssichere Aufreißpackungen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylene |
| Kanülen-Gauge | 21 ga. |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 40 mm |
| Produkttyp | 3-teilige Spritze |
| Menge | 100/Pckg. |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Sterilität | Steril |