Learn More
Terumo™ Dreiteilige Spritze
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
21 G
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Ultrascharfe Nadeln
- Durchsichtige Fässer
- Markante, präzise Skalenmarkierungen
- Gleichmäßige Kolbenbewegung
- Manipulationssichere Aufreißpackungen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Kanülen-Gauge | 21 G |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 40 mm |
| Produkttyp | Dreiteilige Spritze |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Sterilität | Steril |