Learn More
Codan™ Dreiteilige Injektionsspritze, subkutan, Ohr
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
20 ml
30 ml
100 ml
Anschlusstyp:
Katheter
Luer-Konus, exzentrisch
Zentrierter Luer-Konus
Packungsgröße:
100 Stück
35 Stück
50 Stück
80 Stück
Beschreibung
- Steril
- Graduierungen
- Einwegprodukt
- Latexfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylene |
| Beschreibung | Doppelskala; Silikondichtung |
| Produkttyp | Katheterspitze |
| Einwegprodukt | Ja |
| Graduierungen | 5 ml |
| Volumen (metrisch) | 100 ml |
| Art der Kanülenspitze | Katheter |
| Anschlusstyp | Katheter |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |