Learn More
Codan™ Dreiteilige Injektionsspritze, subkutan, Ohr
Artikelnummer. 11348763
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
20 ml
30 ml
100 ml
Anschlusstyp:
Katheter
Luer-Konus, exzentrisch
Zentrierter Luer-Konus
Packungsgröße:
100 Stück
35 Stück
50 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 11348763
Marke: Codan™ 62.2611
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie dreiteilige Codan™ Spritzen, um eine Vielzahl medizinischer Erfordernisse zu erfüllen, einschließlich Katheterisierung, subkutane Ohrbehandlungen und vieles mehr. Die Spritzen sind latexfrei und enthalten weder Gummi noch Silikon. Der Kunststoffkolben kann gleichmäßig zurückgezogen werden und hat einen positiven Sicherheitsanschlag, um versehentliches Verschütten zu verhindern
  • Steril
  • Graduierungen
  • Einwegprodukt
  • Latexfrei
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Material Polypropylene
Beschreibung Dual scale; Silicone seal
Produkttyp Dreiteilige Injektionsspritze
Einwegprodukt Ja
Graduierungen 0.1 ml
Volumen (metrisch) 2 ml
Anschlusstyp Zentrierter Luer-Konus
Graduated Ja
Sterilität Ja