Learn More
Masterflex™ Adapter mit Gewinde und Überwurfmutter
Click to view available options
Anschlussgröße:
NPT(M) 1/2 Zoll
NPT(M) 3/4 Zoll
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
- Erhältlich in 10 Stück/Packung
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Verbindungsstück mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1 15/16 Zoll |
Verpackungsmenge | 10 Anschlüsse |
Schlauchgröße | 3/4 Zoll |
Auslassanschluss | 3/4 Zoll |
Anschlussgröße | NPT(M) 3/4 Zoll |
Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
Breite (metrisch) | 33 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Adapter mit Gewinde und Überwurfmutter >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur