Learn More
Buerkle™ Gewindeadapter ETFE GL45-GL32 .
Gewindeadapter für 15322265 Mini-Lösungsmittelpumpen
Marke: Buerkle™ 0006-4003
40.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02500kg
Beschreibung
GewindeadapterZubehör für 15322265 Mini-Lösungsmittelpumpe
• ETFE
• Zubehör für Anschlussgewinde S 40 , GL 38 und GL 32
Spezifikation
Mini-Lösungsmittelpumpe | |
ETFE | |
Gehäuse GL45-GL32 | |
Gewindeadapter |