Learn More
Thoriumlösung für ICP 1 g/L HNO₃ -Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12973524 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12973524 100 ml Flasche 100 Milliliter
12983524 250 ml Flasche 250 Milliliter
12993524 500 ml Flasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12973524 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 060 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.55 CHF
    52.61 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 18.94 CHF
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Th
Konzentration 1 ±0,002 g/L
Typ Massenspektrometriestandard
Element Th
Solvent or Matrix Salpetersäure
Menge 100 ml