Learn More
Molekularsieb Typ3A, technisch, 1.6-2.5 mm-Beads (8-12 Mesh), Fisher Chemical
BIOPHARMA
Código de producto. 12916213 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
250 g
Tamaño de la unidad:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
12916213 250 g 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12916213 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor MS/1010/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00 CHF
    206.74 CHF / 50 Milliliter
    Sparen 53.26 CHF
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Dreiunddreißig-Elemente-Lösung: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn für ICP 100 mg/l HNO3-Matrix
Especificaciones
Farbe Beige
Verpackung Pulverbehälter aus Kunststoff
Menge 250 g
CAS 308080-99-1
Physikalische Form Fest
Summenformel AlNaO6Si2
MDL-Nummer MFCD00131613
InChI-Schlüssel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
IUPAC-Name Molekularsieb 3A
Molekulargewicht (g/mol) 202.135
PubChem CID 19758701
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Molecular sieve type 3A Nominal pore size 3 Angstroms
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH207-Achtung! Enthält Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefährliche Dämpfe. Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsanweisungen einhalten.
Consejos de prudencia
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, beryllium nitrate, aluminium nitrate, lithium nitrate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.