Learn More
Thioxanthen % 98, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3598499
61.06 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
261-31-4
C13H10S
198.28
MFCD00046936
PQJUJGAVDBINPI-UHFFFAOYSA-N
thioxanthene, 10h-dibenzo b,e thiin, thiaxanthen, thioxanthen, dibenzothiapyran, 9h-thioxanthen, 10h-dibenzo b,e thiopyran, chembl79451
67495
CHEBI:51055
9H-Thioxanthen
C1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
261-31-4
C13H10S
198.28
MFCD00046936
PQJUJGAVDBINPI-UHFFFAOYSA-N
thioxanthene, 10h-dibenzo b,e thiin, thiaxanthen, thioxanthen, dibenzothiapyran, 9h-thioxanthen, 10h-dibenzo b,e thiopyran, chembl79451
67495
CHEBI:51055
9H-Thioxanthen
C1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Thioxanthene
Schmelzpunkt 128°C to 131°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 340°C (730.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 9522
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: freely soluble in chloroform,moderately soluble in alcohol,ether
Formelmasse 198.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle und Nadeln