Learn More
Mettler Toledo™ Thiourea-Reinigungslösung
Entfernt Silbersulfid-Kontamination von pH-Elektroden. Mettler Toledo™ Thiourea-Reinigungslösung trägt zur Erhaltung der Elektrodenleistung bei und sollte nach der Messung und vor der Rekalibrierung verwendet werden. Die Behandlung sollte bis zur Verfärbung angewendet werden.
Marke:  Mettler Toledo™ 51350102
Additional Details : CAS : 62-56-6 Gewicht : 0.29000kg
Artikelnummer. 10495011
  • 35.00 CHF / 250 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die pH-Elektrode ist der wesentliche Faktor bei pH-Messungen. Sie erfordert spezielle Pflege und Aufmerksamkeit. Bevor die Elektrode erneut kalibriert und für eine andere Messung verwendet werden kann, müssen Kontaminierungen entfernt werden. Das Spülen mit deionisiertem Wasser ist nicht ausreichend, wenn eine Kontamination durch Silbersulide (und andere anorganische Komponenten) besteht. In einem solchen Fall wird Thiourea empfohlen.
  • Wird in einer praktischen Schraubverschlussflasche mit schlichtem Etikett geliefert.
  • SDS und Etikett enthalten Informationen gemäß GHS (Globales Harmonisiertes System)
  • Behandlungsdauer: etwa 1 Stunde
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
Reinigungslösung Thioharnstoff, 250 ml
Reinigung
Geruchsneutral
1
Vollständig in Wasser mischbar
Thioharnstoff/Thiocarbamid (5–10%) und HCl
pH-Elektrode
Zur Reinigung von Spritzern mit Silbersulfid-Kontamination
Schraubverschluss-Flasche
250 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Cleaning solution Thiourea / HCl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: thiourea, Hydrochloric acid