Learn More
Thioharnstoff, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073609
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
10 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
62-56-6
CH4N2S
76.12
MFCD00008067
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
2723790
CHEBI:36946
thiourea
NC(N)=S
62-56-6
CH4N2S
76.12
MFCD00008067
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
2723790
CHEBI:36946
thiourea
NC(N)=S
Schmelzpunkt 171°C
Farbe Weiß
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 250 g
Formelmasse 76.12g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • THIOUREA SLR
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.