Learn More
Thioharnstoff, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11488882 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
10 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Packungsgröße:
10 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11488882 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
11478882 250 g Kunststoffpulverbehälter 250 Gramm
12696777 10 kg Plastikfass 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488882 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/1150/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 62-56-6
Summenformel CH4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 76.12
MDL-Nummer MFCD00008067
InChI-Schlüssel UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC-Name thiourea
SMILES NC(N)=S
Spezifikation
Schmelzpunkt 171°C
Farbe Weiß
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 g
Formelmasse 76.12g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • THIOUREA SLR
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.