Learn More
Acetophenon, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338703 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10338703 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
10497140 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10785971 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15199183 25 kg Fibertrommel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10338703 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138910050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thioharnstoff (Thiocarbamid, CAS-Nr. 62-56-6) ist ein Analogon von Harnstoff, dessen einziges Sauerstoffatom durch ein Schwefelatom ersetzt ist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Thioharnstoff ist ein Derivat der biologischen Verbindung Harnstoff.
• Thioharnstoff ist bei Zersetzung hochgradig toxisch und wirkt als Karzinogen.
Anwendungen
• Thioharnstoff kann als Vergällungsmittel in Lysepuffern und ähnlichen Probenpuffern verwendet werden, die eine Löslichkeit von Proteinen erfordern.
• Thioharnstoff kann als Antioxidans und Chromophor fungieren.
• Thioharnstoff kann bei der Untersuchung von zellulärem Redox, Autophagie und Alterung verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-56-6
Summenformel CH4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 76.12
MDL-Nummer MFCD00008067
InChI-Schlüssel UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC-Name thiourea
SMILES NC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiourea
Schmelzpunkt 171.0°C to 175.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Iodimetry)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel H2NCSNH2
Menge 5 kg
Beilstein 03, 180
Fieser 01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
Merck Index 15, 9521
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 136g/L (20°C). Other solubilities: 12 g/100g methanol (20°C), soluble in isopropylalcohol, butanol , pentanol, sparingly soluble in ether
Formelmasse 76.12
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle