Learn More
Thiosulfatlösung für die Ionenchromatographie1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12942215
Thiosulfatlösung für die Ionenchromatographie1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083636 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, Flasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12942215
Marke: Fisher Chemical A 049 100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
Summenformel S2O32
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiosulfat
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix Water
Menge 100 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1026475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerA 049 100
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thiosulfatlösung für die Ionenchromatographie1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >