Learn More
Thiosemicarbazid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11437586 2500 g 2500 Gramm
11417586 100 g 100 Gramm
11427586 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14630.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 79-19-6 | CH5N3S | 91.132 g/mol
Used in TLC to stain alpha-keto acidsThiosemicarbazide is used as a reagent for ketones as well as chemical intermediate. It is involved in the detection of metals. It is also used in photography. Further, it is effective for controlling bacterial leaf blight in rice. In addition to this, it is used to prepare 1,3,4-thiadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in TLC zur Färbung von Alpha-Keto-Säuren verwendet. Thiosemicarbazid wird als Reagenz für Ketone sowie chemische Zwischenprodukte verwendet. Ist an der Detektion von Metallen beteiligt. Wird auch in der Fotografie verwendet. Darüber hinaus ist es wirksam für die Kontrolle bakterieller Blatttrübung bei Reis. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von 1,3,4-Thiadiazolen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Alkoholen und heißem Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-19-6
Summenformel CH5N3S
Molekulargewicht (g/mol) 91.132
MDL-Nummer MFCD00007620
InChI-Schlüssel BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiosemicarbazide, hydrazinecarbothioamide, n-aminothiourea, 1-aminothiourea, semicarbazide, thio, isothiosemicarbazide, 2-thiosemicarbazide, 3-thiosemicarbazide, thiocarbamylhydrazine, thiocarbamoylhydrazine
PubChem CID 2723789
IUPAC-Name Aminthioharnstoff
SMILES C(=S)(N)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiosemicarbazide
Schmelzpunkt ∼180°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 506320
Merck Index 14,9361
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,alcohols and hot methanol.
Formelmasse 91.14
Reinheit (%) 99%