Learn More
Thiosemicarbazid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427586
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11427586
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14630.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 79-19-6 | CH5N3S | 91.132 g/mol
Used in TLC to stain alpha-keto acidsThiosemicarbazide is used as a reagent for ketones as well as chemical intermediate. It is involved in the detection of metals. It is also used in photography. Further, it is effective for controlling bacterial leaf blight in rice. In addition to this, it is used to prepare 1,3,4-thiadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in TLC zur Färbung von Alpha-Keto-Säuren verwendet. Thiosemicarbazid wird als Reagenz für Ketone sowie chemische Zwischenprodukte verwendet. Ist an der Detektion von Metallen beteiligt. Wird auch in der Fotografie verwendet. Darüber hinaus ist es wirksam für die Kontrolle bakterieller Blatttrübung bei Reis. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von 1,3,4-Thiadiazolen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Alkoholen und heißem Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-19-6
Summenformel CH5N3S
Molekulargewicht (g/mol) 91.132
MDL-Nummer MFCD00007620
InChI-Schlüssel BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiosemicarbazide, hydrazinecarbothioamide, n-aminothiourea, 1-aminothiourea, semicarbazide, thio, isothiosemicarbazide, 2-thiosemicarbazide, 3-thiosemicarbazide, thiocarbamylhydrazine, thiocarbamoylhydrazine
PubChem CID 2723789
IUPAC-Name Aminthioharnstoff
SMILES C(=S)(N)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiosemicarbazide
Schmelzpunkt ∼180°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 506320
Merck Index 14,9361
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,alcohols and hot methanol.
Formelmasse 91.14
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiosemicarbazide
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Consejos de prudencia
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thiosemicarbazide
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado