missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thioridazine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30449177
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449177 50 mg 50 Milligramm
30450696 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30449177 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT36880050MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 130-61-0
Summenformel C21 H26 N2 S2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 407.04
Synonym Thioridazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-, hydrochloride (6CI,7CI), Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-, monohydrochloride (8CI), 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-(methylsulfanyl)-10H-phenothiazine hydrochloride, 10-[3-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)phenothiazine hydrochloride, 2-Methylmercapto-10-[2-(N-methyl-2-piperidyl)ethyl]phenothiazine hydrochloride, Aldazine, Mallorol, Mellaril, Mellaril hydrochloride, Melleretten, Melleril, Melleril (tablet), NSC 186060, Novoridazine, Orsanil, Ridazin, Stalleril, Thioridazine hydrochloride, Thioril, Thiozine, 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-, hydrochloride (1:1)
IUPAC-Name 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfanylphenothiazine;hydrochloride
SMILES Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Thioridazine hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
Formelmasse 406.1304
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.