Learn More
Thioridazinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18041900
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18041900 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18041900 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0116.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Thioridazinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioridazine hydrochloride
CAS 130-61-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thioridazine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H26 N2 S2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Thioridazine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
IUPAC-Name 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfanylphenothiazin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 407.04
Menge 250 mg
Formelmasse 406,1304 g/mol