Learn More
Thioridazinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30463987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463987 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463987 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0116.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioridazine hydrochloride
CAS 130-61-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thioridazine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H26 N2 S2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Thioridazine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
IUPAC-Name 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfanylphenothiazin;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 407.04
Menge 10 mg
Formelmasse 406,1304 g/mol