Learn More
Thioridazin-HCl, Lipomed
Beschreibung
Thioridazin-HCl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thioridazine hydrochloride |
| CAS | 130-61-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Thioridazine hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C21 H26 N2 S2 . Cl H |
| Synonym | Thioridazine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1 |
| IUPAC-Name | 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfanylphenothiazin;hydrochlorid |
| Industry Type | Pharmazeutik |
| Mehr anzeigen |