Learn More
Thioridazin-HCl, 1 mg/ml in Methanol (als freie Base), Lipomed
Artikelnummer. 30458197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458197 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458197 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMTRD1839HC1LM
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Thioridazin-HCl, 1 mg/ml in Methanol (als freie Base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioridazine hydrochloride
CAS 130-61-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thioridazine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H26 N2 S2 . Cl H
Konzentration 1 mg/mL
Synonym Thioridazine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
IUPAC-Name 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfanylphenothiazin;hydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 407.04
Menge 1 mL
Formelmasse 406,1304 g/mol