Learn More
Thiophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10715631 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Liter
25 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10715631 1 L Glasflasche 1 Liter
10416960 25 mL Metalltrommel 25 Milliliter
10593681 500 mL Metalltrommel 500 Milliliter
10227113 5 L Metalltrommel 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10715631 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138870010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-98-5 | C6H6S | 110.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-98-5
MDL-Nummer MFCD00004826
InChI-Schlüssel RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
PubChem CID 7969
ChEBI CHEBI:48498
IUPAC-Name Benzolthiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophenol
Schmelzpunkt -15.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0780g/mL
Siedepunkt 167.0°C to 169.0°C
Flammpunkt 50°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H6S
Strukturformel C6H5SH
Brechungsindex 1.5880 to 1.5900
Menge 1 L
Beilstein 06, 294
Fieser 06,585; 07,367; 09,465; 10,399; 12,485; 13,53; 16,327
Merck Index 15, 9508
Relative Dichte 1.078
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very soluble in alcohol, miscible with ether, benzene and cs2
Molekulargewicht (g/mol) 110.17
Viskosität 0.981 mm2/s (30°C)
Formelmasse 110.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit