Learn More
Thiophen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thiophene |
| CAS | 110-02-1 |
| Summenformel | C4 H4 S |
| Menge | 25 g |
| Synonym | CP 34, Divinylene sulfide, Furan','thio-, Huile H50, Huile HSO, NSC 405073, Thiacyclopentadiene, Thiaphene, Thiofuran, Thiofurfuran, Thiole, Thiophen, Thiotetrole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H |
| SMILES | c1ccsc1 |
| IUPAC-Name | Thiophen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 84.14 |
| Formelmasse | 84.0034 |