Learn More
Thiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491668 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11491668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13941.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thiophen ist ein wichtiger Baustein in der Farbstoff-, Agrochemie- und Pharmasynthese. Ist an den Chloralkylierungsreaktionen in 2,5-Positionen beteiligt. Wird auch zur Herstellung von Butan durch Reduktion mit Raney-Nickel, 2-Vinylthiophene, Dithienyl und 2-Halothiophen durch Reaktion mit Halogenen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Thiophen ist ein wichtiger Baustein bei der Synthese von Farbstoffen, Agrochemikalien und Pharmazeutika.Es ist an den Chloralkylierungsreaktionen in 2,5-Positionen beteiligt.Es wird auch zur Herstellung von Butan durch Reduktion mit Raney Nickel, sowie zur Herstellung von 2-Vinylthiophen, Dithienyl und 2-Halo-thiophenen durch Reaktion mit Halogenen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylalkohol, Diethylether und anderen organischen Lösungsmitteln.Nicht mischbar mit Wasser.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene
CAS 110-02-1
Schmelzpunkt -38°C
Dichte 1.066
Siedepunkt 83°C to 85°C
Flammpunkt -9°C
Geruch Stench
Summenformel C4H4S
Brechungsindex 1.528
MDL-Nummer MFCD00005413
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2414
Beilstein 103222
Merck Index 14,9353
Synonym thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethyl alcohol,diethyl ether and other organic solvents. Immiscible with water.
InChI-Schlüssel YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES S1C=CC=C1
IUPAC-Name Thiophen
Molekulargewicht (g/mol) 84.14
PubChem CID 8030
ChEBI CHEBI:30856
Formelmasse 84.14
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiophene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiophene