Learn More
Thiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Thiophen ist ein wichtiger Baustein in der Farbstoff-, Agrochemie- und Pharmasynthese. Ist an den Chloralkylierungsreaktionen in 2,5-Positionen beteiligt. Wird auch zur Herstellung von Butan durch Reduktion mit Raney-Nickel, 2-Vinylthiophene, Dithienyl und 2-Halothiophen durch Reaktion mit Halogenen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Thiophen ist ein wichtiger Baustein bei der Synthese von Farbstoffen, Agrochemikalien und Pharmazeutika.Es ist an den Chloralkylierungsreaktionen in 2,5-Positionen beteiligt.Es wird auch zur Herstellung von Butan durch Reduktion mit Raney Nickel, sowie zur Herstellung von 2-Vinylthiophen, Dithienyl und 2-Halo-thiophenen durch Reaktion mit Halogenen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylalkohol, Diethylether und anderen organischen Lösungsmitteln.Nicht mischbar mit Wasser.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thiophene |
| Schmelzpunkt | -38°C |
| Dichte | 1.066 |
| Siedepunkt | 83°C to 85°C |
| Flammpunkt | −9°C (16°F) |
| Geruch | Stench |
| Brechungsindex | 1.528 |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN2414 |
| Beilstein | 103222 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Thiophene
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Thiophene