Learn More
Thiophen-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10099333
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10099333 50 g 50 Gramm
10091424 1 g 1 Gramm
10225224 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10099333 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC13101EE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 88-13-1
Summenformel C5H4O2S
Molekulargewicht (g/mol) 128.145
MDL-Nummer MFCD00005467
InChI-Schlüssel YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarboxylic acid, 3-thenoic acid, 3-thiophenezoic acid, beta-thiophenic acid, 3-thienylcarboxylic acid, 3-thiophene carboxylic acid, 3-carboxythiophene, beta-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenoic acid, unii-6v3012q6be
PubChem CID 6918
IUPAC-Name Thiophen-3-Carbonsäure
SMILES C1=CSC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Thiophenecarboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 50 g
Formelmasse 128.15
Reinheit (%) 97%