Learn More
Thiophen-3-Carboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497576 50 g 50 Gramm
11487576 10 g 10 Gramm
11407586 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14628.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 498-62-4 | C5H4OS | 112.146 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Thiophen-3-Carboxaldehyd wurde bei der Synthese von 4-substituierten 2-Thiophensulfonamiden, Acetal- und Ketalderivaten von 4′-Demethylepipodophyllotoxin-β-D-Glucosid und Epipodophyllotoxin-β-D-Glucosid verwendet. Wurde auch verwendet, um 1,2-Di-3-Thienyl-2-Hydroxyethanon (3,3′-Thenoin), 3-Thienyl-symmetrisches Analogon von Benzoin zu produzieren.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 498-62-4
Summenformel C5H4OS
Molekulargewicht (g/mol) 112.146
MDL-Nummer MFCD00005466
InChI-Schlüssel RBIGKSZIQCTIJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarboxaldehyde, thiophene-3-carboxaldehyde, 3-formylthiophene, 3-thenaldehyde, 3-formyl-thiophene, 3-thiophenealdehyde, thiophene-3-aldehyde, 3-thiophene carboxaldehyde, 3-thiophenecarbaldehyde, 3-thiophenaldehyde
PubChem CID 68135
ChEBI CHEBI:87611
IUPAC-Name Thiophen-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CSC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-3-carboxaldehyde
Dichte 1.28
Siedepunkt 194°C to 196°C
Flammpunkt 64°C (147°F)
Brechungsindex 1.584
Menge 50 g
Beilstein 105889
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 112.15
Reinheit (%) 96%