Learn More
Thiophen-3-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487968 25 g 25 Gramm
15477968 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61428.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 41507-35-1 | Molecular Formula: C5H3ClOS | Molecular Weight: 146.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41507-35-1
Summenformel C5H3ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 146.59
MDL-Nummer MFCD00130090
InChI-Schlüssel QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thenoyl chloride, 3-thiophenecarboxylic acid chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, pubchem5597, 3-chlorocarbonyl thiophene, 3-thiophene carbonyl chloride, thiophene-3-carboxylic acid chloride, thiophene-3-carbonyl chloride, 3-thiophenecarbonyl chloride 6ci, 9ci
PubChem CID 2776377
IUPAC-Name Thiophen-3-Carbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-3-carbonyl chloride
Schmelzpunkt 51°C to 54°C
Flammpunkt 51°C (124°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2921
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 146.59
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke