Learn More
Thiophen-3-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477968
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15477968 5 g 5 Gramm
15487968 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61428.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41507-35-1
Summenformel C5H3ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 146.59
MDL-Nummer MFCD00130090
InChI-Schlüssel QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thenoyl chloride, 3-thiophenecarboxylic acid chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, pubchem5597, 3-chlorocarbonyl thiophene, 3-thiophene carbonyl chloride, thiophene-3-carboxylic acid chloride, thiophene-3-carbonyl chloride, 3-thiophenecarbonyl chloride 6ci, 9ci
PubChem CID 2776377
IUPAC-Name Thiophen-3-Carbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-3-carbonyl chloride
Schmelzpunkt 51°C to 54°C
Flammpunkt 51°C (124°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2921
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 146.59
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke