Learn More
Thiophen-3-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046096
40.33 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1641-09-4
C5H3NS
109.146
MFCD00151852
GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N
3-cyanothiophene, 3-thiophenecarbonitrile, thiophene-3-nitrile, pubchem5508, pubchem12351, acmc-209dqk, ksc176g4h
74231
Thiophen-3-Carbonitril
C1=CSC=C1C#N
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1641-09-4
C5H3NS
109.146
MFCD00151852
GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N
3-cyanothiophene, 3-thiophenecarbonitrile, thiophene-3-nitrile, pubchem5508, pubchem12351, acmc-209dqk, ksc176g4h
74231
Thiophen-3-Carbonitril
C1=CSC=C1C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Thiophene-3-carbonitrile
Dichte 1.2
Siedepunkt 205°C
Flammpunkt 86°C (186°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.5615
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 107104
Formelmasse 109.15
Reinheit (%) 98%